Fmoc-DL-norvaline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 117 EUR
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18263133
CAS nummer: 144701-21-3