5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 701 EUR
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28059614
CAS nummer: 1823928-25-1
UN: 1993
ADR: 3,III