N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 395 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380682
CAS nummer: 287210-80-4