N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 526 EUR
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380683
CAS nummer: 1210830-60-6