N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452092-1G OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA 526 EUR
APOSOR452092-1G APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18328457
CAS nummer: 1341092-00-9