Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 99.3 EUR
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373.401 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094475
CAS nummer: 163883-97-4