Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)butanoic acid, Fmoc-DL-Abu-OH
OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-25GEA 173 EUR
APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
MW: 325.358 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270362
CAS nummer: 174879-28-8