Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452098-1G OR452098-250MG OR452098-500MG
APOSOR452098-1GEA 789 EUR
APOSOR452098-1G APOSOR452098-250MG APOSOR452098-500MG
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18252739
CAS nummer: 172721-23-2