2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 771 EUR
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28664217
CAS nummer: 1456863-44-7