(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452100-1G OR452100-500MG
APOSOR452100-1GEA 526 EUR
APOSOR452100-1G APOSOR452100-500MG
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30491355
CAS nummer: 1366664-52-9