N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 448 EUR
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858066
CAS nummer: 859537-16-9