3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452104-1G OR452104-250MG OR452104-500MG
APOSOR452104-1GEA 789 EUR
APOSOR452104-1G APOSOR452104-250MG APOSOR452104-500MG
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01687413
CAS nummer: 1488-02-4