1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452105-1G OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA 554 EUR
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135758
CAS nummer: 1071634-26-8