tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 658 EUR
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12766679
CAS nummer: 113131-45-6