1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452109-1G OR452109-500MG OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA 263 EUR
APOSOR452109-1G APOSOR452109-500MG APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
MW: 337.412 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974380
CAS nummer: 170867-95-5