5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 526 EUR
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802416
CAS nummer: 29481-28-5