1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452119-1G OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA 969 EUR
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849801
CAS nummer: 906329-30-4