3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452120-1G OR452120-250MG OR452120-500MG
APOSOR452120-1GEA 658 EUR
APOSOR452120-1G APOSOR452120-250MG APOSOR452120-500MG
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29050460
CAS nummer: 105558-52-9