3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45213-1G OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA 431 EUR
APOSOR45213-1G APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195793
CAS nummer: 29488-33-3