1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 220 EUR
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094489
CAS nummer: 1072502-03-4