1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 577 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461314
CAS nummer: 170284-71-6