1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 665 EUR
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formule: C₁₈H₂₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223621
CAS nummer: 1158750-72-1