1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 77.5 EUR
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155066
CAS nummer: 57293-19-3