3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452136-1G OR452136-500MG OR452136-5G
APOSOR452136-1GEA 263 EUR
APOSOR452136-1G APOSOR452136-500MG APOSOR452136-5G
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol
Formule: C₁₃H₂₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464127
CAS nummer: 78574-08-0