2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452140-1G OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA 1020 EUR
APOSOR452140-1G APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827183
CAS nummer: 1179634-13-9