(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452141-1G OR452141-250MG
APOSOR452141-1GEA 360 EUR
APOSOR452141-1G APOSOR452141-250MG
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253779
CAS nummer: 639054-51-6