Cbz-DL-Alaninol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 137 EUR
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.242 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12180250
CAS nummer: 87905-97-3