N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452149-1G OR452149-25G OR452149-5G
APOSOR452149-1GEA 24.6 EUR
APOSOR452149-1G APOSOR452149-25G APOSOR452149-5G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974275
CAS nummer: 150736-72-4