N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452151-1G OR452151-25G OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA 139 EUR
APOSOR452151-1G APOSOR452151-25G APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29050124
CAS nummer: 22373-14-4