Cbz-DL-Prolinol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452153-1G OR452153-5G
APOSOR452153-1GEA 185 EUR
APOSOR452153-1G APOSOR452153-5G
Cbz-DL-Prolinol 97%
Cbz-DL-Prolinol
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953280
CAS nummer: 86954-05-4