(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452156-1G OR452156-250MG OR452156-500MG
APOSOR452156-1GEA 965 EUR
APOSOR452156-1G APOSOR452156-250MG APOSOR452156-500MG
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31560200
CAS nummer: 180305-85-5