(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR452157-1G OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA 789 EUR
APOSOR452157-1G APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 85…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09885895
CAS nummer: 137102-30-8