(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452158-1G OR452158-500MG
APOSOR452158-1GEA 789 EUR
APOSOR452158-1G APOSOR452158-500MG
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236.31 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849114
CAS nummer: 137102-65-9