2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 658 EUR
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₀BrNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861636
CAS nummer: 41147-81-3