N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 324 EUR
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701231
CAS nummer: 954238-61-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable