N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 152 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701230
CAS nummer: 317358-61-5