b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452167-1G OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA 150 EUR
APOSOR452167-1G APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09759235
CAS nummer: 179811-64-4