b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452169-1G OR452169-250MG
APOSOR452169-1GEA 191 EUR
APOSOR452169-1G APOSOR452169-250MG
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750965
CAS nummer: 127428-62-0