5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45217-1G OR45217-250MG OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA 526 EUR
APOSOR45217-1G APOSOR45217-250MG APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219471
CAS nummer: 2231413-55-9