b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 789 EUR
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827196
CAS nummer: 1184472-20-5