b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452172-1G OR452172-250MG OR452172-500MG
APOSOR452172-1GEA 789 EUR
APOSOR452172-1G APOSOR452172-250MG APOSOR452172-500MG
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11213674
CAS nummer: 325153-00-2