b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452173-1G OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA 795 EUR
APOSOR452173-1G APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034613
CAS nummer: 35373-66-1