(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452174-1G OR452174-250MG OR452174-500MG
APOSOR452174-1GEA 876 EUR
APOSOR452174-1G APOSOR452174-250MG APOSOR452174-500MG
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214630
CAS nummer: 103616-91-7