b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452175-1G OR452175-250MG
APOSOR452175-1GEA 795 EUR
APOSOR452175-1G APOSOR452175-250MG
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17171137
CAS nummer: 174302-89-7