b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452176-1G OR452176-250MG OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA 789 EUR
APOSOR452176-1G APOSOR452176-250MG APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034636
CAS nummer: 254427-26-4