2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 658 EUR
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₉H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22068104
CAS nummer: 1021432-58-5