b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452180-1G OR452180-250MG OR452180-500MG
APOSOR452180-1GEA 789 EUR
APOSOR452180-1G APOSOR452180-250MG APOSOR452180-500MG
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034615
CAS nummer: 1018665-73-0