b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452183-1G OR452183-250MG OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA 789 EUR
APOSOR452183-1G APOSOR452183-250MG APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040142
CAS nummer: 1260786-87-5