S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452186-1G OR452186-250MG OR452186-500MG
APOSOR452186-1GEA 1040 EUR
APOSOR452186-1G APOSOR452186-250MG APOSOR452186-500MG
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride 97%
S-N1,N1-Dimethyl-3-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₈N₂·2ClH
MW: 251.196 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607233
CAS nummer: 29802-26-4