(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452187-1G OR452187-250MG OR452187-500MG
APOSOR452187-1GEA 907 EUR
APOSOR452187-1G APOSOR452187-250MG APOSOR452187-500MG
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619104
CAS nummer: 403712-75-4